2-Bromodibenzofuran 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromodibenzo[b,d]furan
OR315129-100G OR315129-25G OR315129-5G
APOSOR315129-100GEA 136 CHF
APOSOR315129-100G APOSOR315129-25G APOSOR315129-5G
2-Bromodibenzofuran 98%
2-Bromodibenzofuran
Formel: C₁₂H₇BrO
MW: 247,09 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00092338
CAS-Nummer: 86-76-0