4-Bromodibenzofuran 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Bromodibenzo[b,d]furan
OR315128-100G
APOSOR315128-100GEA
163
CHF
APOSOR315128-100G
4-Bromodibenzofuran 97%
4-Bromodibenzofuran
Formel:
C₁₂H₇BrO MW: 247,09 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00185685 CAS-Nummer: 89827-45-2 |