5-Brom-2-hydroxy-4-picolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR3151-25G OR3151-5G OR3151-500MG
APOSOR3151-25GEA 240 CHF
APOSOR3151-25G APOSOR3151-5G APOSOR3151-500MG
5-Brom-2-hydroxy-4-picolin 98%
5-Brom-2-hydroxy-4-picolin
Formel: C₆H₆BrNO
Melting Pt: 198…202 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03427664
CAS-Nummer: 164513-38-6