5-Amino-2,3-dichlorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2,3-Dichloropyridin-5-amine, 2,3-Dichloro-5-pyridylamine, 3-Amino-5,6-dichloropyridine
OR315086-25G
APOSOR315086-25GEA
180
CHF
APOSOR315086-25G
5-Amino-2,3-dichlorpyridin 98%
5-Amino-2,3-dichlorpyridin
Formel:
C₅H₄Cl₂N₂ MW: 163,01 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03840434 CAS-Nummer: 98121-41-6 |