2-Bromo-5-chloronicotinic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR315083-1G OR315083-5G OR315083-10G
APOSOR315083-1GEA 126 CHF
APOSOR315083-1G APOSOR315083-5G APOSOR315083-10G
2-Bromo-5-chloronicotinic acid 98%
2-Bromo-5-chloronicotinic acid
Formel: C₆H₃BrClNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 65550-79-0