4-Methyl-1-naphthoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
OR315051-100G OR315051-25G OR315051-5G
APOSOR315051-100GEA 103 CHF
APOSOR315051-100G APOSOR315051-25G APOSOR315051-5G
4-Methyl-1-naphthoesäure
4-Methyl-1-naphthoesäure
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00671557
CAS-Nummer: 4488-40-8