Isochinolin-1-amin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Isoquinolin-1-amine, 1-Aminoisoquinoline
OR315041-5G
APOSOR315041-5GEA 81.9 CHF
APOSOR315041-5G
Isochinolin-1-amin
Isochinolin-1-amin
Formel: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00024137
CAS-Nummer: 1532-84-9