1-Chlorisochinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR315040-25GEA 126 CHF
APOSOR315040-25G APOSOR315040-100G APOSOR315040-5G
1-Chlorisochinolin
1-Chloroisoquinoline
Formel: C₉H₆ClN
MW: 163,61 g/mol
Siedepunkt: 274…275 °C/768mmHg
Melting Pt: 31…36 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00024134
CAS-Nummer: 19493-44-8