2,3-Dichlor-5-(trichlormethyl)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR315029-1G OR315029-5G
APOSOR315029-1GEA 161 CHF
APOSOR315029-1G APOSOR315029-5G
2,3-Dichlor-5-(trichlormethyl)pyridin
2,3-Dichloro-5-(trichloromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂Cl₅N
MW: 265,3518 g/mol
Siedepunkt: 278…279 °C
Dichte: 1.636 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 65.56 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03701543
CAS-Nummer: 69045-83-6