3-Amino-2-pyridone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Amino-2-hydroxypyridine, 3-Amino-2-pyridinol, 3-Amino-2-pyridinone
OR315027-1G
OR315027-25G
OR315027-5G
APOSOR315027-1GEA
61
CHF
APOSOR315027-1G
APOSOR315027-25G
APOSOR315027-5G
3-Amino-2-pyridone 98%
3-Amino-2-pyridone
Formel:
C₅H₆N₂O MW: 110,12 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03411556 CAS-Nummer: 33630-99-8 |