2,3-Pyridindicarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR315023-100GEA
64.6
CHF
APOSOR315023-100G
2,3-Pyridindicarbonsäure
2,3-Pyridindicarbonsäure
Formel:
C₇H₅NO₄ MW: 167,12 g/mol Melting Pt: 189…190 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006295 CAS-Nummer: 89-00-9 |