(S,S)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-p-toluenesulphonamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (1S,2S)-(+)-N-(4-toluenesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine, (S,S)-N-(p-Toluenesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine, (S,S)-TsDPEN, N-((1S,2S)-2-Amino-1,2-diphenylethyl)-4-methylbenzenesulphonamide
OR315018-1G OR315018-5G OR315018-25G
APOSOR315018-1GEA 26.2 CHF
APOSOR315018-1G APOSOR315018-5G APOSOR315018-25G
(S,S)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-p-toluenesulphonamide 98%
(S,S)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-p-toluenesulphonamide
Formel: C₂₁H₂₂N₂O₂S
MW: 366,48 g/mol
Melting Pt: 128…131 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095684
CAS-Nummer: 167316-27-0