3-Cyan-4-methylpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Methylpyridine-3-carbonitrile, 3-Cyano-4-picoline, 4-Methylnicotinonitrile
OR3147-1G OR3147-5G OR3147-25G
APOSOR3147-1GEA 26.2 CHF
APOSOR3147-1G APOSOR3147-5G APOSOR3147-25G
3-Cyan-4-methylpyridin 97%
3-Cyano-4-methylpyridine
Formel: C₇H₆N₂
MW: 118.14 g/mol
Siedepunkt: 108…111 °C/20mmHg
Melting Pt: 41…44 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234272
CAS-Nummer: 5444-01-9