2-Chlor-6-methoxypyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3143-100G
OR3143-25G
OR3143-5G
APOSOR3143-100GEA
71.5
CHF
APOSOR3143-100G
APOSOR3143-25G
APOSOR3143-5G
2-Chlor-6-methoxypyridin 97%
2-Chloro-6-methoxypyridine
Formel:
C₆H₆ClNO MW: 143.57 g/mol Siedepunkt: 185…186 °C Dichte: 1.207 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 76 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006265 CAS-Nummer: 17228-64-7 EINECS: 241-264-9 |