2-Chlor-5-hydroxybenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
OR313096-1G
OR313096-5G
OR313096-25G
APOSOR313096-1GEA
66.2
CHF
APOSOR313096-1G
APOSOR313096-5G
APOSOR313096-25G
2-Chlor-5-hydroxybenzaldehyd
2-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde
Formel:
C₇H₅ClO₂ MW: 156,57 g/mol Melting Pt: 110.5…111.5 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07783652 CAS-Nummer: 7310-94-3 |