4-Chlor-3-methoxybenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
OR313086-25G
APOSOR313086-25GEA 149 CHF
APOSOR313086-25G
4-Chlor-3-methoxybenzaldehyd
4-Chloro-3-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₇ClO₂
MW: 170,5900 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07787490
CAS-Nummer: 13726-16-4