3-Chloro-5-methylaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR313080-100G OR313080-25G OR313080-5G
APOSOR313080-100GEA 174 CHF
APOSOR313080-100G APOSOR313080-25G APOSOR313080-5G
3-Chloro-5-methylaniline 98%
3-Chloro-5-methylaniline
Formel: C7H8ClN
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD15527197
CAS-Nummer: 29027-20-1
UN: 2239
ADR: 6.1,III