1,2,3,4-Tetrahydro-2,7-naphthyridine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR313062-1G OR313062-250MG
APOSOR313062-1GEA 381 CHF
APOSOR313062-1G APOSOR313062-250MG
1,2,3,4-Tetrahydro-2,7-naphthyridine hydrochloride
1,2,3,4-Tetrahydro-2,7-naphthyridine hydrochloride
Formel: C₈H₁₁ClN₂
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18253770
CAS-Nummer: 1354940-72-9