5-Hydroxypiperidin-2-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR313048-1G OR313048-250MG OR313048-5G
APOSOR313048-1GEA 128 CHF
APOSOR313048-1G APOSOR313048-250MG APOSOR313048-5G
5-Hydroxypiperidin-2-one 97%
5-Hydroxypiperidin-2-one
Formel: C5H9NO2
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02258339
CAS-Nummer: 19365-07-2