3,3-Dimethylazetidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR313047-250MG
OR313047-1G
OR313047-5G
APOSOR313047-250MGEA
94
CHF
APOSOR313047-250MG
APOSOR313047-1G
APOSOR313047-5G
3,3-Dimethylazetidine hydrochloride
3,3-Dimethylazetidine hydrochloride
Formel:
C₅H₁₂ClN Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10565785 CAS-Nummer: 89381-03-3 |