3-Methylpyrrole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Methyl-1H-pyrrole
OR313041-1G OR313041-5G
APOSOR313041-1GEA 152 CHF
APOSOR313041-1G APOSOR313041-5G
3-Methylpyrrole
3-Methylpyrrole
Formel: C₅H₇N
MW: 81,12 g/mol
Siedepunkt: 144 °C
Melting Pt: –48 °C
Dichte: 0.93 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00083419
CAS-Nummer: 616-43-3
UN: 1993
ADR: 3,III