2-Aminobenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR313018-1G OR313018-5G
APOSOR313018-1GEA 26.2 CHF
APOSOR313018-1G APOSOR313018-5G
2-Aminobenzaldehyd
2-Aminobenzaldehyde
Formel: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Siedepunkt: 80…85 °C/2mmHg
Melting Pt: 37 °C
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00007709
CAS-Nummer: 529-23-7
EINECS: 208-454-3