3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxaldehyde
OR3126-1G OR3126-250MG OR3126-5G
APOSOR3126-1GEA 119 CHF
APOSOR3126-1G APOSOR3126-250MG APOSOR3126-5G
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyde 98%
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyde
Formel: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Siedepunkt: 90 °C/15mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085019
CAS-Nummer: 25090-33-9