2,4,6-Trichlorchinazolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR3125-1G OR3125-5G
APOSOR3125-1GEA 107 CHF
APOSOR3125-1G APOSOR3125-5G
2,4,6-Trichlorchinazolin 97%
2,4,6-Trichloroquinazoline
Formel: C₈H₃Cl₃N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08445622
CAS-Nummer: 20028-68-6