3-Aminomethyl-3-[bis(phenylmethyl)amino]oxetane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR312140-10G
OR312140-1G
OR312140-5G
APOSOR312140-10GEA
592
CHF
APOSOR312140-10G
APOSOR312140-1G
APOSOR312140-5G
3-Aminomethyl-3-[bis(phenylmethyl)amino]oxetane 97%
3-Aminomethyl-3-[bis(phenylmethyl)amino]oxetane
Formel:
C₁₈H₂₂N₂O MW: 282,39 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19443904 CAS-Nummer: 1021392-84-6 |