tert-Butyl-3-(2-hydroxyethyl)azetidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: tert-Butyl 3-(2-hydroxyethyl)azetidine-1-carboxylate
OR312044-1G OR312044-250MG
APOSOR312044-1GEA 126 CHF
APOSOR312044-1G APOSOR312044-250MG
tert-Butyl-3-(2-hydroxyethyl)azetidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(2-hydroxyethyl)azetidine-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201,27 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD17015912
CAS-Nummer: 152537-03-6