(2E)-3-(2-Ethoxyphenyl)acrylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Ethoxycinnamic acid
OR311101-5G OR311101-1G
APOSOR311101-5GEA 94 CHF
APOSOR311101-5G APOSOR311101-1G
(2E)-3-(2-Ethoxyphenyl)acrylic acid 97%
(2E)-3-(2-Ethoxyphenyl)acrylic acid
Formel: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,22 g/mol
Melting Pt: 134…136 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016839
CAS-Nummer: 69038-81-9