N-(5-Brom-2-pyridyl)thioharnstoff
Lieferant: Apollo Scientific
OR311004-1G
OR311004-5G
APOSOR311004-1GEA
152
CHF
APOSOR311004-1G
APOSOR311004-5G
N-(5-Brom-2-pyridyl)thioharnstoff
N-(5-Brom-2-pyridyl)thioharnstoff
Formel:
C₆H₆BrN₃S MW: 232,10 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD15525454 CAS-Nummer: 31430-38-3 |