1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-6-ol hydrobrimide
Lieferant: Apollo Scientific
OR310940-1G OR310940-500MG
APOSOR310940-1GEA 403 CHF
APOSOR310940-1G APOSOR310940-500MG
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-6-ol hydrobrimide
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-6-ol hydrobrimide
Formel: C₉H₁₂BrNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 59839-23-5