7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,4-diol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3109-1G
OR3109-5G
OR3109-25G
APOSOR3109-1GEA
34.8
CHF
APOSOR3109-1G
APOSOR3109-5G
APOSOR3109-25G
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,4-diol
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,4-diol
Formel:
C₆H₅N₃O₂ Melting Pt: >350 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03092515 CAS-Nummer: 39929-79-8 |