4-Bromphenylboronsäureneopentylglycolester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(4-Bromophenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane, 4-Bromobenzeneboronic acid neopentyl glycol ester
OR310880-5G
APOSOR310880-5GEA
112
CHF
APOSOR310880-5G
4-Bromphenylboronsäureneopentylglycolester
4-Bromphenylboronsäureneopentylglycolester
Formel:
C₁₁H₁₄BBrO₂ MW: 268,94 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01318105 CAS-Nummer: 183677-71-6 |