5-Bromo-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Amino-7-bromo-9-methyl-7-deazapurine
OR310814-1G OR310814-250MG
APOSOR310814-1GEA 174 CHF
APOSOR310814-1G APOSOR310814-250MG
5-Bromo-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
5-Bromo-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Formel: C₇H₇BrN₄
MW: 227,065 g/mol
Melting Pt: 169…198 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20486185
CAS-Nummer: 1337532-51-0