6-(4-Nitrophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR310658-1G OR310658-5G
APOSOR310658-1GEA 323 CHF
APOSOR310658-1G APOSOR310658-5G
6-(4-Nitrophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole
6-(4-Nitrophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole
Formel: C₁₁H₇N₃O₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00113357
CAS-Nummer: 7120-14-1