2-Iodadenosin
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR310610-1GEA 205 CHF
APOSOR310610-1G
2-Iodadenosin
2-Iodadenosin
Formel: C₁₀H₁₂IN₅O₄
MW: 393,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01320413
CAS-Nummer: 35109-88-7