5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridine, Abametapir, 6,6'-Bi-3-picoline
OR31053-5G
OR31053-10G
OR31053-25G
APOSOR31053-5GEA
31.4
CHF
APOSOR31053-5G
APOSOR31053-10G
APOSOR31053-25G
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridin
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Formel:
C₁₂H₁₂N₂ MW: 184,24 g/mol Melting Pt: 114…117 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01740554 CAS-Nummer: 1762-34-1 |