1,3-Diethinylbenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR31042-1G OR31042-25G OR31042-5G
APOSOR31042-1GEA 27.9 CHF
APOSOR31042-1G APOSOR31042-25G APOSOR31042-5G
1,3-Diethinylbenzol 97%
1,3-Diethynylbenzene
Formel: C₁₀H₆
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041686
CAS-Nummer: 1785-61-1