2-Vinylbenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR31038-1G OR31038-5G OR31038-10G
APOSOR31038-1GEA 83.6 CHF
APOSOR31038-1G APOSOR31038-5G APOSOR31038-10G
2-Vinylbenzoic acid
2-Vinylbenzoic acid
Formel: C₉H₈O₂
Melting Pt: 94 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02066273
CAS-Nummer: 27326-43-8