2-Chlorpyrimidin-5-carbonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR310354-1G OR310354-25G OR310354-5G
APOSOR310354-1GEA 80.1 CHF
APOSOR310354-1G APOSOR310354-25G APOSOR310354-5G
2-Chlorpyrimidin-5-carbonitril
2-Chlorpyrimidin-5-carbonitril
Formel: C₅H₂ClN₃
MW: 139,5400 g/mol
Melting Pt: 140…142 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10697145
CAS-Nummer: 1753-50-0