2,5-Dichlor-2,5-dimethylhexan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR310336-100G
APOSOR310336-100GEA 136 CHF
APOSOR310336-100G
2,5-Dichlor-2,5-dimethylhexan 98%
2,5-Dichloro-2,5-dimethylhexane
Formel: C₈H₁₆Cl₂
Siedepunkt: 180 °C
Melting Pt: 68 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00126854
CAS-Nummer: 6223-78-5