tert-Butyl (5-bromothiazol-2-yl)carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR310323-1G OR310323-5G
APOSOR310323-1GEA 0 CHF
APOSOR310323-1G APOSOR310323-5G
tert-Butyl (5-bromothiazol-2-yl)carbamate
tert-Butyl (5-bromothiazol-2-yl)carbamate
Formel: C₈H₁₁BrN₂O₂S
Melting Pt: 149 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07368614
CAS-Nummer: 405939-39-1