Octachlornaphthalin, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR31028-1G
OR31028-25G
OR31028-5G
APOSOR31028-1GEA
26.2
CHF
APOSOR31028-1G
APOSOR31028-25G
APOSOR31028-5G
Octachlornaphthalin, technische Qualität
Octachlornaphthalin
Formel:
C₁₀Cl₈ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
2234-13-1 |