5-Brom-1,4-benzodioxan 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxane
OR310217-1G OR310217-5G
APOSOR310217-1GEA 152 CHF
APOSOR310217-1G APOSOR310217-5G
5-Brom-1,4-benzodioxan 96%
5-Brom-1,4-benzodioxan
Formel: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095029
CAS-Nummer: 58328-39-5