3-Iodo-5-methylpyridin-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Hydroxy-3-iodo-5-methylpyridine
OR310163-1G
APOSOR310163-1GEA
76.6
CHF
APOSOR310163-1G
3-Iodo-5-methylpyridin-2-ol
3-Iodo-5-methylpyridin-2-ol
Formel:
C₆H₆INO MW: 235,03 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09037469 CAS-Nummer: 313678-93-2 |