3-Methylquinoxaline-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Methyl-2-quinoxalinecarboxylic acid
OR310133-1G OR310133-250MG
APOSOR310133-1GEA 195 CHF
APOSOR310133-1G APOSOR310133-250MG
3-Methylquinoxaline-2-carboxylic acid 95%
3-Methylquinoxaline-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188.19 g/mol
Melting Pt: 155 °C (Zers.)
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD03840415
CAS-Nummer: 74003-63-7