6-Chloropyridazine-3-carboxamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3101-1G
OR3101-5G
OR3101-250MG
OR3101-2.5G
OR3101-10G
APOSOR3101-1GEA
110
CHF
APOSOR3101-1G
APOSOR3101-5G
APOSOR3101-250MG
APOSOR3101-2.5G
APOSOR3101-10G
6-Chloropyridazine-3-carboxamide 97%
6-Chloropyridazine-3-carboxamide
Formel:
C₅H₄ClN₃O Melting Pt: 243…244 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09258882 CAS-Nummer: 66346-83-6 |