2-Benzyloxy-3-bromopyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR310082-1G
APOSOR310082-1GEA 311 CHF
APOSOR310082-1G
2-Benzyloxy-3-bromopyridine
2-Benzyloxy-3-bromopyridine
Formel: C₁₂H₁₀BrNO
MW: 264,117 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09037467
CAS-Nummer: 52200-49-4