5-(4-Chlorophenyl)-3-iodopyridin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR310068-1G OR310068-500MG
APOSOR310068-1GEA 645 CHF
APOSOR310068-1G APOSOR310068-500MG
5-(4-Chlorophenyl)-3-iodopyridin-2-amine
5-(4-Chlorophenyl)-3-iodopyridin-2-amine
Formel: C₁₁H₈ClIN₂
Melting Pt: 136…137 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22373657
CAS-Nummer: 1356397-46-0