Ethyl-6-{2,4-dioxo-3-azatricyclo[7.3.1.0
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 6-(1,3-dioxo-1H-benzo[de]isoquinolin-2(3H)-yl)hexanoate
OR310011-1G OR310011-500MG
APOSOR310011-1GEA 403 CHF
APOSOR310011-1G APOSOR310011-500MG
Ethyl-6-{2,4-dioxo-3-azatricyclo[7.3.1.0
Ethyl-6-{2,4-dioxo-3-azatricyclo[7.3.1.0^{5,13}]trideca-1(13),5,7,9,11- pentaen-3-yl}hexanoate
Formel: C₂₀H₂₁NO₄
MW: 339,39 g/mol
Melting Pt: 88…90 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00376486
CAS-Nummer: 300815-53-6