2,6-Dichloro-4-(chloromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR310005-1G
OR310005-250MG
APOSOR310005-1GEA
105
CHF
APOSOR310005-1G
APOSOR310005-250MG
2,6-Dichloro-4-(chloromethyl)pyridine
2,6-Dichloro-4-(chloromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₄Cl₃N Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03783562 CAS-Nummer: 101990-72-1 |