4,6-Dihydroxy-5-methoxypyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR3100-1G OR3100-250MG OR3100-500MG OR3100-2.5G OR3100-5G
APOSOR3100-1GEA 205 CHF
APOSOR3100-1G APOSOR3100-250MG APOSOR3100-500MG APOSOR3100-2.5G APOSOR3100-5G
4,6-Dihydroxy-5-methoxypyrimidine
4,6-Dihydroxy-5-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₆N₂O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368271
CAS-Nummer: 5193-84-0